SML0700, FTY720 is soluble in water but not very soluble in PBS. The solubility in PBS is likely to be well below 100 µM, perhaps as low as 1-10 µg/mL. Other solvents for this item include DMF, DMSO, Ethanol, and Ethanol:PBS (pH 7.2) (1:1).
SML0700
FTY720
≥98% (HPLC), powder, sphingosine 1-phosphate receptor modulator
Sinônimo(s):
2-Amino-2-[2-(4-octyl-phenyl)-ethyl]-propane-1,3-diol hydrochloride, Fingolimod hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
FTY720, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
water: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CCc1ccc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
chave InChI
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2
Órgãos-alvo
Immune system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
-
What is the solubility of SML0700, FTY720 in PBS?
1 answer-