D9766
Dipyridamole
≥98% (HPLC), powder, phosphodiesterase V inhibitor
Sinônimo(s):
NSC 515776, NSC 619103
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Dipyridamole, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
pf
165-166 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: soluble
ethanol: soluble
originador
Boehringer Ingelheim
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2
chave InChI
IZEKFCXSFNUWAM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544) , PDE10A(10846) , PDE1A(5136) , PDE1B(5153) , PDE1C(5137) , PDE2A(5138) , PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144) , PDE5A(8654) , PDE6A(5145) , PDE6B(5158) , PDE6C(5146) , PDE6D(5147) , PDE6G(5148) , PDE6H(5149) , PDE7A(5150) , PDE7B(27115) , PDE8A(5151) , PDE8B(8622) , PDE9A(5152) , SLC29A1(2030)
mouse ... Slc29a1(63959)
Descrição geral
Aplicação
- to perform in vitro growth inhibition assay(40)
- to determine its ability to prevent uterine myometrial contractions(41)
- to determine its effects on nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+)-induced increase in intracellular adenosine triphosphate (ATP) levels(42)
- to prevent nicotinamide riboside (NR)-induced axonal protection(43)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.