The stability of this product in solution has not been determined. According to various sources this product can be stored in solvent (DMSO) at -80°C for 6 months and -20°C for 1 month. This information has not been validated.
K2144
Ko143 hydrate
≥98% (HPLC), powder, BCRP inhibitor
Sinônimo(s):
(3S,6S,12aS)-1,2,3,4,6,7,12,12a-Octahydro-9-methoxy-6-( 2-methylpropyl)-1,4-dioxopyrazino[1′,2′:1,6]pyrido[3,4- b]indole-3-propanoic acid 1,1-dimethylethyl ester hydrate, Ko-143 hydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ko143 hydrate, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.COc1ccc2c3C[C@@H]4N([C@@H](CC(C)C)c3[nH]c2c1)C(=O)[C@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)NC4=O
InChI
1S/C26H35N3O5.H2O/c1-14(2)11-20-23-17(16-8-7-15(33-6)12-19(16)27-23)13-21-24(31)28-18(25(32)29(20)21)9-10-22(30)34-26(3,4)5;/h7-8,12,14,18,20-21,27H,9-11,13H2,1-6H3,(H,28,31);1H2/t18-,20-,21-;/m0./s1
chave InChI
ZXXZDXPNJJZRDC-PSLBYKFTSA-N
Aplicação
- to determine the role of ATP-binding cassette sub-family G member 2 (ABCG2), human embryonic kidney (HEK)-C1 and HEK-ABCG2 in tumor microenvironment[1]
- to inhibit ABCG2 for sphere formation assay[2]
- in calcein-AM efflux inhibition to monitor multidrug resistance protein (MRP)-function in kidney[3]
- for cell viability assay[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Armazenamento e estabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
-
Dear all, once I dissolved the compound in DMSO I should store it in the fridge or at lower temperatures?
1 answer-