UC282
6β-Hydroxytestosterone
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Androstene-6β,17β-diol-3-one, 6β, 17β,-Dihydroxyandrost-4-en-3-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white to off-white
pf
≥205 °C
solubilidade
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16+,17-,18+,19-/m0/s1
chave InChI
XSEGWEUVSZRCBC-ZVBLRVHNSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges