UC167
Oxidized Nifedipine
powder, ~95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,6-Dimethyl-4-(2´-nitrophenyl)-3,5-pyridinecarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~95% (HPLC)
forma
powder
cor
yellow
pf
100-105 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3
chave InChI
UMQHJQGNGLQJPF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study enzyme kinetics using UV high-performance liquid chromatography (UV-HPLC)
- as a standard in calibration curve preparation in high-performance liquid chromatography (HPLC) for the quantification of cytochrome P450 3A4 (CYP3A4)-mediated nifedipine oxidation in human microsomes
- in nifedipine metabolism activity assay of Hep G2 cells transfected with hepatocyte nuclear factor-1α(HNF1α)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2