N5757
α-Naphthoflavone
≥98%
Sinônimo(s):
alpha-Naphthoflavone, 7,8-Benzoflavone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
cor
white to yellow
pf
153-157 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=C(Oc2c1ccc3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C19H12O2/c20-17-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-19-15-9-5-4-6-13(15)10-11-16(17)19/h1-12H
chave InChI
VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA3(140) , CYP1A2(1544) , PRKDC(5591)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.