N0750010
Nifedipine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Oxidized Nifedipine, 2,6-Dimethyl-4-(2´-nitrophenyl)-3,5-pyridinecarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nifedipine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3
chave InChI
UMQHJQGNGLQJPF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente