SML0485
Azamulin
≥98% (HPLC), powder, pleuromutilin antibiotic
Sinônimo(s):
(5-Amino-1H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]acetic acid (3aS,4R,5S,6R,8R,9R,9aR,10R)-6-ethyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester;, 14-O-(5-(2-Amino1,3,4-triazolyl)thioacetyl)dihydromutilin, Antibiotic TDM 85-530
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Azamulin, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@]1(C)C[C@@H](OC(=O)CSc2nnc(N)[nH]2)[C@]3(C)[C@H](C)CC[C@]4(CCC(=O)[C@@H]34)[C@@H](C)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H38N4O4S/c1-6-22(4)11-16(32-17(30)12-33-21-26-20(25)27-28-21)23(5)13(2)7-9-24(14(3)19(22)31)10-8-15(29)18(23)24/h13-14,16,18-19,31H,6-12H2,1-5H3,(H3,25,26,27,28)/t13-,14+,16-,18+,19+,22-,23+,24+/m1/s1
chave InChI
FMHQJXGMLMSMLC-WBUYAQKGSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)