Documentos Principais
TTR010
Sigma-Aldrich
Reticulum TISSUE-TROL Control Slides
Selecione um tamanho
25 EA
R$ 999,00
R$ 999,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 EA
R$ 999,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
R$ 999,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
human liver (tissue containing reticular fibers)
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Histology slides with paraffin embedded section of human liver tissue containing reticular fibers. Suitable for use with Reticulum Stain Procedure No. HT102.
Componentes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Reticulum Stain Procedure No. HT102.
Informações legais
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)