Documentos Principais
TTR012
Sigma-Aldrich
Trichrome TISSUE-TROL Control Slides
from human liver
Selecione um tamanho
25 EA
R$ 992,00
R$ 992,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 EA
R$ 992,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
R$ 992,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
human liver
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Histology slides with paraffin embedded section of human liver tissue. Suitable for use with Trichrome Stain (Gomori) Procedure No. HT10 and Trichrome Stain (Masson) Procecure No. HT15.
Componentes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Trichrome Stain (Masson) Procedure No. HT15.
Informações legais
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)