MAK542
Glucose Uptake Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinônimo(s):
Glucose Uptake Colorimetric Detection Kit
About This Item
Produtos recomendados
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)