AXYPCR02C
PCR tubes with flat caps
thin wall, size 0.2 mL, pkg of 10x1000tubes/cs, clear
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-02-C
Corning
embalagem
pkg of 10x1000tubes/cs
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
0.2 mL
cor
clear
conector
cap (push fit)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene.
- Thin-wall PCR tubes with flat caps are designed to fit standard 96 well blocks.
- Ultra-thin and consistent wall thickness allow the precise thermal transfer.
- Even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)