Documentos Principais
72004
Sigma-Aldrich
dNTP Mix (10mM)
suitable for PCR, suitable for RT-PCR
About This Item
Código UNSPSC:
41106301
NACRES:
NA.55
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
10 mM
técnica(s)
PCR: suitable
RT-PCR: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
dNTP Mix (10mM) is an equimolar mixture consisting of high purity dATP, dGTP, dCTP, and dTTP which can be directly used in PCR, Reverse Transcription (RT) and one-step RT-PCR experiments.
Características e benefícios
dNTP mix has the following benefits:
  • HPLC purity >99%.
  • Strict Quality Control to ensure batch quality.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Explore matérias-primas de alta qualidade para o desenvolvimento de ensaios diagnósticos e fabricação de DIV. Aproveite o nosso conhecimento em testes de diagnóstico molecular e enzimas para ensaios moleculares.
Explore high-quality raw materials for diagnostic assay development and IVD manufacturing. Leverage our expertise in molecular diagnostic testing and enzymes for molecular assays.