T7697
I-OMe-Tyrphostin AG 538
solid
Sinônimo(s):
α-Cyano-(3-methoxy-4-hydroxy-5-iodocinnamoyl)-(3′,4′-dihydroxyphenyl)ketone, I-OMe-AG 538
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(cc(I)c1O)\C=C(/C#N)C(=O)c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C17H12INO5/c1-24-15-6-9(5-12(18)17(15)23)4-11(8-19)16(22)10-2-3-13(20)14(21)7-10/h2-7,20-21,23H,1H3/b11-4+
chave InChI
HSRMHXWCTRFVHK-NYYWCZLTSA-N
Informações sobre genes
human ... IGF1(3479) , IGF1R(3480)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology