Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
HPPCRPKRO
Roche
Kit de purificação de produtos de PCR High Pure
sufficient for 250 purifications (11732676001), sufficient for 50 purifications (11732668001), suitable for DNA purification
About This Item
Código UNSPSC:
41105500
uso
sufficient for 250 purifications (11732676001)
sufficient for 50 purifications (11732668001)
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Roche
embalagem
pkg of 250 purifications (11732676001)
pkg of 50 purifications (11732668001)
técnica(s)
DNA purification: suitable
Descrição geral
O kit de purificação de produtos de PCR High Pure isola produtos de PCR de reações de amplificação e purifica ácidos nucleicos de outras reações de modificação de maneira eficiente e conveniente. Ele também é recomendado para a purificação do cDNA.
Os ácidos nucleicos se ligam à superfície da lã de fibra de vidro na presença de sal caotrópico (guanidina HCl). Isso permite que o tubo de filtro High Pure imobilize especificamente ácidos nucleicos (tanto DNA quanto RNA) ao mesmo tempo em que são livres de contaminantes.
Capacidade: Os tubos de filtro de centrífuga High Pure têm capacidade para até 700 μl de volume de amostra.
Volume: 100 μl
Amostras típicas incluem:
  • Produtos de amplificação ou reações de síntese de cDNA
  • DNA enzimaticamente tratado
  • DNA de fatias de agarose
  • Soluções diluídas de ácidos nucleicos
  • RNA de reações de transcrição
Aplicação
O kit de purificação de produtos de PCR High Pure foi desenvolvido para preparar DNA concentrado e purificado, e pode ser usado diretamente na maioria das aplicações de biologia molecular:
  • Marcação
  • Sequenciamento
  • Clonagem
  • Digestões por enzimas de restrição
  • Tratamento com fosfatase alcalina
  • Reações de quinase
O kit elimina primers, óleo mineral, sais, nucleotídeos não incorporados e DNA polimerases termoestáveis, que podem inibir reações enzimáticas posteriores. Ele também pode ser usado para concentrar soluções diluídas de ácidos nucleicos. Use um kit para diversas aplicações.
Os protocolos rápidos e simples High Pure usam uma centrífuga de bancada para ligar, lavar e eluir o produto de reação até 10 μl (formato micro) em apenas 10 minutos ou mais. O procedimento elimina de forma conveniente uma etapa de concentração, e é ideal para aplicações a jusante como marcação, sequenciamento, clonagem, ligação ou amplificação com PCR.
Características e benefícios
  • Purifica rapidamente diversos produtos de PCR
em <10 minutos, e purifica o DNA de fatias de gel de agarose em <20 minutos.
  • Recupere com eficiência fragmentos de DNA
>com >100 pb de comprimento e concentre soluções diluídas de ácidos nucleicos.
  • Minimize a perda de DNA
com um kit que remove contaminantes sem precipitação nem outras etapas de manipulação que degradam DNA.
  • Elimine o uso de compostos orgânicos perigosos
como cloreto de césio, fenol, clorofórmio e brometo de etídio
Componentes
  • Tampão de ligação
  • Tampão de lavagem
  • Tampão de eluição
  • Tubos de filtro de centrifugação High Pure (com lã de fibra de vidro)
  • Tubos de coleta
Qualidade
Obtém-se mais de 70% de recuperação quando 10 μg de marcador de peso molecular de DNA VIII misturados a 16 μg de albumina sérica bovina são aplicados nos tubos de filtro High Pure. A eletroforese em gel do eluato de DNA confirma a remoção completa de proteínas e fragmentos de DNA com menos de 100 pb de comprimento.
Nota de preparo
A amostra é misturada a um sal caotrópico e aplicada à lã de fibra de vidro em um tubo de filtro de rotação High Pure. Nas condições tamponantes usadas no procedimento, todos os ácidos nucleicos (AN) na amostra se ligam à lã de vidro no tubo High Pure, ao passo que as substâncias contaminantes (sais, proteínas, nucleotídeos, óleo mineral e outros contaminantes) não se ligam. Etapas breves de lavagem e centrifugação removem esses contaminantes rapidamente. Após a purificação, os AN podem ser facilmente eluídos em um pequeno volume de tampão com baixo teor de sal.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
The mitochondrial genomes of the acoelomorph worms Paratomella rubra, Isodiametra pulchra and Archaphanostoma ylvae
Robertson, et al.
Scientific Reports (2017)
Gilda Eslami et al.
Iranian journal of parasitology, 14(3), 465-471 (2019-11-02)
The first line treatment for cutaneous leishmaniasis is pentavalent antimony such as sodium stibogluconate (pentostam) and meglumine antimonite (glucantime). One of the most important ways to uptake the drug is by a trans-membrane protein, called aquaglyceroporin encoded by Aquaglyceroprotein1 (LmAQP1).
Cancer-Testis Gene Biomarkers Discovered in Colon Cancer Patients
Almutairi, et al.
Genes, 13, 807-807 (22)
Protocolos
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).