T6634
Trombina
lyophilized powder, 600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
Fator IIa
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
peso molecular
heavy chain ~33 kDa
light chain ~5 kDa
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... F2(280685)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Outras notas
Inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.