RECOMT
Thrombin CleanCleave™ Kit
Sinônimo(s):
Thrombin Cleavage Kit
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
suspension
Nível de qualidade
peso molecular
37 kDa
técnica(s)
protein purification: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Fast, efficient cleavage in as little as 2 hours
- Thrombin is covalently bound to agarose for easy removal.
- The robust cleavage reaction is effective at temperatures from 4 °C to 37 °C and over a wide range of pH and ionic strengths.
- Cleave tags even in the presence of 0.1% Triton™, 1 M urea or 5 mM EDTA
- Thrombin-agarose is reusable.
Quantidade
Informações legais
Somente componentes do kit
- Thrombin Cleavage Buffer, 10× 10 mL
produto relacionado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
Protocolos
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.