Key Documents
T5537
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol dimethacrylate
~95% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH2=C(CH3)COO(CH2CH2O)3COC(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
286.32
Beilstein:
1797351
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
Ensaio
~95% (GC)
contém
~80 ppm hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
pb
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
chave InChI
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
332.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
167 °C - closed cup