T5530
Monoclonal Anti-τ (Tau) antibody produced in mouse
clone TAU-2, ascites fluid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TAU-2, monoclonal
peso molecular
antigen 55-62 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
monkey, bovine, chicken, human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a fresh total bovine brain extract or an enriched microtubule protein preparation
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- in immunohistology
- in immunoblotting
- in dot blot
- in immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3