Documentos Principais
T5395
Sigma-Aldrich
TAPSO sodium salt
Sinônimo(s):
3-(N-tris[Hydroxymethyl]methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Fórmula linear:
C7H16NO7SNa
Número CAS:
Peso molecular:
281.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥99% H2SO4 basis (titration)
Nível de qualidade
forma
powder or crystals
faixa de pH útil
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
solubilidade
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OCC(CO)(CO)NCC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO7S.Na/c9-3-7(4-10,5-11)8-1-6(12)2-16(13,14)15;/h6,8-12H,1-5H2,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
XRADYQRMWVBZEH-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3