T4891
Glyceryl tridodecanoate
≥99%
Sinônimo(s):
1,2,3-Tridodecanoylglycerol, 1,2,3-Trilauroylglycerol, Glycerol trilaurate, Glyceryl trilaurate, Tridodecanoin, Trilaurin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
pf
46.5 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H74O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-37(40)43-34-36(45-39(42)33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)35-44-38(41)32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h36H,4-35H2,1-3H3
chave InChI
VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Development of new lipid-based paclitaxel nanoparticles using sequential simplex optimization.: This article presents the development of lipid-based nanoparticles for drug delivery, utilizing glyceryl tridodecanoate as a component. The optimized nanoparticles show potential for improved delivery and efficacy of paclitaxel, a chemotherapeutic agent (Dong et al., 2009).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)