Documentos
T4455
Sigma-Aldrich
Protease de TEV
Sinônimo(s):
P1 protease, TEVp, Tobacco Etch Virus protease, rTEV
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
microbial (Tobacco Etch virus)
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
descrição
Contains both a histidine tag and a GST tag
forma
solution
atividade específica
≥3,000 units/mg protein
peso molecular
27 kDa
técnica(s)
protein purification: suitable
adequação
suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
aplicação(ões)
genomic analysis
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A protease de TEV tem um domínio catalítico de protease (NIa) que corresponde a um peso molecular de 27 kDa. Ele é único, altamente específico e ativo em baixa temperatura.
A protease do vírus Etch do tabaco (TEV) é uma ferramenta útil para a remoção de marcadores de fusão de proteínas recombinantes.
Aplicação
A protease de TEV foi usada na remoção da etiqueta de histidina da proteína quinase ativada por mitógeno recombinante 14 (MAPK14), fragmento C-terminal da conexina 43 (Cx43) e δ1-pirrolino-5-carboxilato redutase de Oryza sativa. Também foi usada na eluição de proteassomas purificados de linhagens celulares K562 da leucemia humana.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A protease de TEV imobilizada em estreptavidina-agarose é uma ferramenta eficiente para a clivagem de proteínas de fusão. A protease de TEV também foi usada em um estudo para investigar o processamento proteolítico de nlrp1b para a atividade de inflamassomas.
A protease do vírus Etch do tabaco (TEV) sofre autólise, porém as proteases de TEV mutantes são resistentes à autólise. A expressão bacteriana da protease de TEV recombinante leva a baixos rendimentos e menor solubilidade. O uso da fusão da proteína fluorescente verde com a protease de TEV supera essas desvantagens e tem aplicação em pesquisa de genômica estrutural.
A TEV protease tem uma sequência de reconhecimento de clivagem de 7 aminoácidos extremamente específica de Glu-Asn-Leu-Tir-Fen-Gln↓Gli/Ser.
Características e benefícios
Desenvolvida e purificada de modo ideal para maior estabilidade e alta atividade específica em uma ampla faixa de temperatura.
propriedades físicas
A TEV protease é um domínio catalítico modificado da Nla protease do vírus Etch do tabaco. A TEV protease é uma protease de cisteína altamente específica pertencente à família C4 de peptidases.
Um construto de protease de TEV de 52 kDa modificado contendo as etiquetas GST e His para fácil remoção usando glutationa ou meio de afinidade His-Select®.
Definição da unidade
Uma unidade de protease de TEV cliva >85% de 3 μg de substrato de controle em uma hora em pH 8,0 a 30 °C.
forma física
Fornecida em uma concentração >=2 mg/ml em Tris-HCl 25 mM, pH 8,0, NaCl 50 mM, TCEP 1 mM e glicerol 50%
solução aquosa de glicerol
Nota de preparo
Protocolo de clivagem
Prepare um tampão de diálise fresco. O tampão de diálise deve ser otimizado para solubilidade da proteína-alvo e não conter inibidores de protease. O tampão de diálise também deve ser compatível com processos de purificação a jusante como, por exemplo, quantidade mínima de EDTA ou DTT, se uma coluna HIS Select® for usada para remover a etiqueta His clivada.
Exemplo de tampão de diálise adequado; Tris-HCl 25 mM, pH 8,0, NaCl 150-500 mM, β-mercaptoetanol 14 mM
Esta protease de TEV tem a mesma atividade em NaCl 150 mM ou NaCl 500 mM e imidazol 400 mM.
Diluir a amostra de proteína-alvo para 1-2 mg/ml com tampão de diálise. Isso é opcional no caso de a proteína-alvo agregar no tampão de diálise. Guarde uma pequena alíquota como controle para análise por PAGE. EDTA pode ser adicionado até a concentração final de 0,5 mM se a proteína-alvo for ser eluída da coluna HIS Select e EDTA for compatível com a proteína-alvo.
Adicione a protease de TEV em uma razão de protease para proteína-alvo de 1:100 (p/p) ou 10.000 unidades (1 mg) de protease de TEV para 100 mg de proteína-alvo. Não é necessário calcular a razão molar. A protease de TEV pode ser adicionada diretamente à proteína-alvo. Não há necessidade de trocar o tampão ou diluir a protease de TEV. A razão ideal deve ser determinada empiricamente. Uma razão de protease para proteína-alvo (p/p) de 1:50 a 1:200 deve fornecer uma faixa efetiva para a maioria das proteínas-alvo.
Dialise contra o tampão de diálise a 4 °C ~ 16 horas. A diálise destina-se a remover o imidazol ou a glutationa se colunas HIS Select® ou de afinidade por glutationa forem usadas para remover a etiqueta clivada ou a protease de TEV após a clivagem.
Normalmente, 1 mg de protease de TEV cliva >90% de 100 mg de uma proteína de controle a 4 °C em 16 horas.
Informações legais
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HiScreen is a trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Functional properties and structural characterization of rice delta1-pyrroline-5-carboxylate reductase
Forlani G, et al.
Frontiers in Plant Science, 6, 565-565 (2015)
A novel method for high-level production of TEV protease by superfolder GFP tag
Wu X, et al.
BioMed Research International, 2009 (2010)
Szilvia Krisztina Nagy et al.
BMC biotechnology, 20(1), 17-17 (2020-03-15)
Cell-free protein expression has become a widely used alternative of in vivo, cell-based systems in functional and structural studies of proteins. The wheat germ-based method outstands from the commercially available eukaryotic in vitro translation systems by its flexibility, high translation
The P1? specificity of tobacco etch virus protease
Kapust RB, Tozser J, Copeland TD
Biochemical and Biophysical Research Communications, 294(5), 949-955 (2012)
Coronin 2A (CRN5) expression is associated with colorectal adenoma-adenocarcinoma sequence and oncogenic signalling
Rastetter RH, et al.
BMC Cancer, 15(1), 638-638 (2015)
Artigos
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
Proteases for biotinylated tag removal for protein purification workflows with related reagents and technical resources.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.