This enzyme is a homodimer comprised of 27 kDa subunits.
T4330
Endonuclease
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
Endonuclease from Serratia marcescens
Selecione um tamanho
R$ 2.702,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.702,00
Produtos recomendados
fonte biológica
Serratia marcescens
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
liquid
concentração
≥200,000 units/mL
técnica(s)
DNA purification: suitable
adequação
suitable for cell lysis
aplicação(ões)
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What is the molecular weight?
1 answer-