T3258
Tetracycline
98.0-102.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Tetracycline Hydrate
Ensaio
98.0-102.0% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
cor
faint yellow to dark yellow
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30)/t9-,10-,15-,21+,22-/m0/s1
chave InChI
OFVLGDICTFRJMM-WESIUVDSSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544) , TERT(7015)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mode of Resistance: The effects are inactivated via a loss of cell wall permeability.
Antimicrobial spectrum: Includes a wide range of antimicrobial activity against gram-positive and gram-negative bacteria.
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)