Documentos Principais
914479
Sigma-Aldrich
Biotin-O2Oc-O2Oc-OH
≥95%
Sinônimo(s):
10,19-Dioxo-23-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-3,6,12,15-tetraoxa-9,18-diazatricosanoic acid, 17-Biotinamido- 10-oxo-3,6,12,15-tetraoxa-9-azaheptadecan-1-oic acid, 8- Biotinylamido-3,6-dioxaoctanoic acid dimer, Acid-terminated biotin linker, Biotin-AEEA-AEEA-OH, Biotin-AEEAc-AEEAc-OH, Biotin-Ado-Ado-OH, Biotinylation reagent
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H38N4O9S
Peso molecular:
534.62
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Biotin-O2Oc-O2Oc-OH is a versatile biotinylated linker that can be incorporated into chemical tools via its terminal amino group. Labeling materials or proteins with biotin provides a means to enrich and capture targets from biological systems.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)