Documentos Principais
8.18444
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride, 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, Tyramine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11NO · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
137.18 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-462-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
pH
<7 ( in H2O)
pf
268-269 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].NCCc1ccc(cc1)O.[H+]
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
chave InChI
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3