T2391
Triosephosphate Isomerase from rabbit muscle
Type III-S, ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
D-Glyceraldehyde-3-phosphate ketol-isomerase, TPI
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit muscle
Nível de qualidade
tipo
Type III-S
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥4,000 units/mg protein
peso molecular
calculated mol wt 53.2 kDa
atividade externa
3-phosphoglyceric phosphokinase ≤0.01%
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase and aldolase ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions