T2507
Triosephosphate Isomerase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type I, ammonium sulfate suspension, ~10,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
D-Glyceraldehyde-3-phosphate ketol-isomerase, TPI
Selecione um tamanho
R$ 2.131,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.131,00
Produtos recomendados
tipo
Type I
Nível de qualidade
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
~10,000 units/mg protein
peso molecular
53 kDa by equilibrium centrifugation
atividade externa
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, 3-phosphoglyceric phosphokinase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase <0.01%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions