87718
Tetramethylammonium chloride
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
TMA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
crystals
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.02
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Estimating the nonideality of eutectic systems containing thermally unstable substances.: The paper explores the use of Tetramethylammonium chloride in studying the non-ideal behavior of eutectic mixtures, contributing to better thermal management in material science and engineering (Minceva M et al., 2023).
- Natural deep eutectic solvents as thermostabilizer for Humicola insolens cutinase.: This study examines how Tetramethylammonium chloride-based eutectic solvents can stabilize enzymes, enhancing their practical applications in biotechnological processes (Sisti L et al., 2023).
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?