T2006
L-Tyrosine hydrochloride
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Tyrosine hydrochloride, ≥98% (TLC)
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white to off-white
pf
239 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
chave InChI
JJWFIVDAMOFNPS-QRPNPIFTSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN2C(2905)
mouse ... GRIN2C(14813)
rat ... GRIN2C(24411)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3