Documentos Principais
C2526
Sigma-Aldrich
L-Cystine dihydrochloride
≥98% (TLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Cystine dihydrochloride
Selecione um tamanho
100 G
R$ 2.493,00
1 KG
R$ 14.982,00
R$ 2.493,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 2.493,00
1 KG
R$ 14.982,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12N2O4S2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
313.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 2.493,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
L-Cystine dihydrochloride, ≥98% (TLC)
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to off-white
pf
≥211.36 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
chave InChI
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
L-Cystine is a natural proteinogenic amino acid sulfide dimer of L-cysteine. L-cystine is used as a cell culture supplement. L-cystine is also used to characterize and identify specific amino acid transport systems in cells such as system system Xc(─) .
Atenção
hygroscopic; handle in <30% humidity
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aliaksei S Vasilevich et al.
Scientific reports, 10(1), 18988-18988 (2020-11-06)
Learning rules by which cell shape impacts cell function would enable control of cell physiology and fate in medical applications, particularly, on the interface of cells and material of the implants. We defined the phenotypic response of human bone marrow-derived
Artigos
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures