Documentos
T1912
Sigma-Aldrich
Paclitaxel
from Taxus yannanensis, powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H51NO14
Número CAS:
Peso molecular:
853.91
Beilstein:
1420457
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161501
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
fonte biológica
Taxus yannanensis
Nível de qualidade
forma
powder
cor
white
pf
213 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months)
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble (undergoes transesterification)
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
originador
Bristol-Myers Squibb
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
chave InChI
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
Descrição geral
Chemical structure: taxoide
Aplicação
Paclitaxel has been used to study PREP2-tubulin interactions using coimmunoprecipitation assays on NIH3T3 cell extracts. This drug has also been used to stabilize tubulin obtained from pig brain.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O Paclitaxel é um medicamento taxano antineoplásico e antimitótico potente, que se liga à terminação N da β-tubulina e estabiliza microtúbulos, interrompendo o ciclo celular na fase G2/M. O dano aos microtúbulos induz apoptose através de uma via dependente de JNK, seguida de uma via independente da JNK, possivelmente relacionada à ativação da proteína quinase A (PKA) ou da Raf-1 quinase, resultando na fosforilação de Bcl-2. Um metabólito importante da via do CYP2CB é o 6α-hidroxipaclitaxel (6α-OHP).
Características e benefícios
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Bristol-Myers Squibb. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Atenção
O Paclitaxel é submetido a transesterificação em metanol e é hidrolisado em soluções aquosas.
Nota de preparo
Paclitaxel is soluble in DMSO at 50 mg/ml and can be stored frozen for several months. It is also soluble in methanol (undergoes transesterification), acetonitrile and ethanol. Paclitaxel is rapidly destroyed in weakly alkaline, methanolic solutions and in strongly acidic methanolic solutions (1:1 of methanol:concentrated HCl). It is also soluble in a mixture of 50% Cremophor EL and 50% anhydrous ethanol.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Docetaxel purum, ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
01885
Docetaxel
Carboplatin
Sigma-Aldrich
C2538
Carboplatin
Akane Furuta et al.
The Journal of biological chemistry, 284(9), 5927-5935 (2009-01-07)
Outer arm dynein (OAD) of cilia and flagella contains two or three distinct heavy chains, each having a motor function. To elucidate their functional difference, we compared the in vitro motile properties of Chlamydomonas wild-type OAD containing the alpha, beta
Makoto Iimori et al.
Nature communications, 7, 11117-11117 (2016-04-01)
Temporal regulation of microtubule dynamics is essential for proper progression of mitosis and control of microtubule plus-end tracking proteins by phosphorylation is an essential component of this regulation. Here we show that Aurora B and CDK1 phosphorylate microtubule end-binding protein
Yoo-Joung Ko et al.
The Lancet. Oncology, 14(8), 769-776 (2013-05-28)
No standard treatment exists for patients with platinum-refractory urothelial cancer. Taxanes and vinflunine are commonly used, but response is less than 20% with no survival benefit. In this phase 2 study, we assessed efficacy and tolerability of nanoparticle albumin-bound (nab)
M Onrubia et al.
Current medicinal chemistry, 20(7), 880-891 (2012-12-06)
Taxol (paclitaxel) and its derivatives are microtubule-stabilizing drugs widely used in the treatment of several types of cancer, including mammary, prostate, ovarian and non-small-cell lung carcinoma, as well as AIDS-associated Kaposi's sarcoma and other types of tumor. Taxanes stabilize microtubules
George Au-Yeung et al.
Gynecologic oncology, 133(1), 16-22 (2014-04-01)
Obesity is an increasing health problem that is reported to influence chemotherapy dosing. The extent to which this occurs and whether this affects outcomes in ovarian cancer was unclear. To describe chemotherapy dosing practices in normal, overweight and obese patients
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox