T1575
Anti-Phosphotyrosine (pY-256) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using A431 stimulated by human EGF.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using cell extract of A431 stimulated by human EGF.
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr256)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade