AB1603
Anti-Phosphoserine Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-Phospho Serine Antibody, Phosphorylation Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
10-20 μg anti-pS/mg protein was used from a previous lot.
Note that this will immunoprecipitate all phosphoserine proteins in the extracts. If using purified protein exacts containing only the protein of interest, antibody amounts should be decreased to 5 μg/500 μL of extracts. Optimal concentrations must be determined experimentally.
ELISA (kinase assay):
A previous lot of this anitbody was used at a 1:250-1:500 dilution.
Immunohistochemistry:
A previous lot of this antibody was used at a 1:50 dilution.
As the antibody detects all phosphoserines, any phosphorylated serine protein or peptide can be used to block antibody staining.
Typically a 10 M excess of peptide is used in Tris based buffers.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of a previous lot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Signaling
General Post-translation Modification
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected serine phosphorylated proteins on 10 μg of NGF treated PC12 lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
NIH 3T3 cells (+/- TPA), K562 cells, and EGF-stimulated A431 cells.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2