Documentos Principais
SAB5700563
Sigma-Aldrich
Anti-Pan Phospho-Tyrosine antibody produced in mouse
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.011,00
R$ 3.011,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.011,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.011,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
clone
monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
0.44mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Y.
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)