SRP6266
Renin from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CYM, CYMP, Chymosin, RENNIN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
calculated mol wt 43.2 kDa
observed mol wt 45-55 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Protein migrates due to glycosylation. Leu24 is the predicted N-terminus.)
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... REN(19701)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3