SRP6158
EPO human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
EP, EPO-alpha, Epoetin, Erythropoietin-alpha, MGC138142
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
36 kDa (monomer, glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... EPO(2056)
Descrição geral
Aplicação
- EPO (erythropoietin) has been used as a component of the culture medium for cardiac stem cells.
- In cultured cerebellar granule cells and hippocampal neurons, it has been used to study effect of EPO on glutamate release.
- It has also been used as a component of endothelial differentiation medium.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3