475911
Myeloperoxidase, Human Polymorphonuclear Leukocytes
A lysosomal enzyme that catalyzes oxidations by hydrogen peroxide, including MPO-chloride-mediated killing of microbes and tumor cells, inactivation of chemotactic factors, and cross-linking of proteins.
Sinônimo(s):
Myeloperoxidase, Human Polymorphonuclear Leukocytes, MPO
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
atividade específica
150-200 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
water: soluble (volume is lot-specific and can be found on the product label)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
chave InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Panasenko, O.M., et al. 1994. Free Radic. Biol. Med. 16, 143.
Mulligan, M.S., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 1159.
Sharonov, B.P., and Churilova, I.V. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1129.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1