SRP6007
NT-3 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
HDNF, NGF-2, NT-3, Nerve growth factor-2, Neurotrophic factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
13.6 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
Endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... NTF3(18205)
Descrição geral
Murine NT-3 produced from Escherichia coli contains 119 amino acid and having a molecular mass is 13.6kDa.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)