SRP5001
AKT1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
MGC99656, PKB, PRKBA, RAC, RAC-α
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
103-139 nmol/min·mg
peso molecular
~85 kDa
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... AKT1(207)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)