ABS82
Anticorpo antiVEGF
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor, Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor isoform VEGF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
primate (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VEGFA(7422)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Sinalização
Fatores de crescimento e receptores
Qualidade
Análise de western blot: 0,5 µg/ml deste anticorpo detectou VEGF em 10 µg de lisado de células HuVec.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Lisado de células HuVec
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1