T7799
Tumor Necrosis Factor-β human
TNF-β, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
TNF-β
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
forma
powder
potência
4-20 pg/mL Activity
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
protein 18.8 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LTA(4049) , TNFSF13B(10673)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3