ZRB1970
Anti-IL-6 Antibody, clone 1G18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Interleukin-6, B-cell hybridoma growth factor, Interleukin HP-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G18, recombinant monoclonal
descrição
1G18 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 24.38 kDa
observed mol wt ~18 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Internal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... IL6(16193)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant mouse IL-6.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant mouse IL-6.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound murine IL-6 peptide with a KD of 1.6 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected IL-6 in mouse spleen and human tonsil tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected IL-6 in one million RAW264.7 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.