Documentos
GF023
Sigma-Aldrich
Proteína do fator de necrose tumoral-α, recombinante humana
Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-alpha) is a potent lymphoid factor that exerts cytotoxic effects on a wide range of tumor cells & certain other target cells.
Sinônimo(s):
TNF-alpha
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
atividade específica
≥2 x 107 U/mg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... TNF(7124)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Fonte do produto: E. coli
O fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa) é um potente fator linfoide que exerce efeitos citotóxicos em uma ampla gama de células tumorais e algumas outras células-alvo. A forma madura do TNF-alfa humano possui 157 resíduos de aminoácidos. O GF023 é um polipeptídeo recombinante contendo a forma madura de TNF-a humano com uma cauda de poli-histidina em sua extremidade amino.
Aplicação
Para a maioria das aplicações in vitro, o TNF-alfa exerce sua atividade biológica na faixa de concentração de 0,05 a 20,0 ng/ml. As células que respondem são (lista parcial): Células tumorais, algumas outras células.
forma física
Liofilizado a partir de Tris 3 mM, pH 8,0.
Armazenamento e estabilidade
Embora o pó liofilizado seja estável em temperatura ambiente, ele é melhor armazenado dessecado a –20°C. Reconstitua com água destilada estéril para uma concentração de 0,1-1 mg/ml. Observação: Deixe o frasco-ampola reconstituído em repouso em temperatura ambiente durante 2 horas antes de usar. Essa solução pode ser diluída em outras soluções tamponadas e armazenadas a 4 °C por uma semana ou a –20 °C para uso futuro. O TNF-alfa reconstituído deve ser armazenado em alíquotas não diluídas a –20°C por até seis meses.
Nota de análise
Atividade específica: O TNF-alfa humano da Chemicon tem plena atividade biológica, quando comparado aos padrões. A ED50 determinada pela citólise das células L929 de camundongo na presença de actinomicina-D é ≤ 0,05 ng/ml
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
María Angélica Contreras et al.
The Biochemical journal, 477(17), 3299-3311 (2020-09-18)
TNFα is a pro-inflammatory cytokine that is a therapeutic target for inflammatory autoimmune disorders. Thus, TNFα antagonists are successfully used for the treatment of these disorders. Here, new association patterns of rhTNFα and its antagonists Adalimumab and Etanercept are disclosed.
Sahar Rafat et al.
Biology, 11(11) (2022-11-12)
Cancer is the utmost common disease-causing death worldwide, characterized by uncontrollable cell division with the potential of metastasis. Overexpression of the Inhibitors of Apoptosis proteins (IAPs) and autophagy correlates with tumorigenesis, therapeutic resistance, and reoccurrence after anticancer therapies. This study
María A Contreras et al.
Proteins, 89(11), 1557-1564 (2021-07-13)
The neutralization of tumor necrosis factor alpha (TNFα) with biopharmaceuticals is a successful therapy for inflammatory diseases. Currently, one of the main TNFα-antagonists is Etanercept, a dimeric TNF-R2 ectodomain. Considering that TNFα and its receptors are homotrimers, we proposed that
Hangeun Kim et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1155, 125-132 (2014-05-03)
Hepatitis C virus (HCV) often causes chronic infection in humans, although the mechanisms for viral chronicity are not clearly understood. Tumor necrosis factor-α (TNF-α)-mediated apoptosis is a key element in a host organism's defense inhibiting viral spread and persistence. HCV
Rojo A Ratsimandresy et al.
Nature communications, 8, 15556-15556 (2017-06-06)
Inflammasomes are protein platforms linking recognition of microbe, pathogen-associated and damage-associated molecular patterns by cytosolic sensory proteins to caspase-1 activation. Caspase-1 promotes pyroptotic cell death and the maturation and secretion of interleukin (IL)-1β and IL-18, which trigger inflammatory responses to