SRP3045
Follistatin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FS, activins-binding protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
0.1-0.4 μg/mL
peso molecular
31.5 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1.0 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
adequação
suitable for molecular biology
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FST(10468)
Descrição geral
Follistatin is expressed in the pituitary, ovaries, decidual cells of the endometrium, and in some other tissues. The gene is mapped to human chromosome 5q11.2. Recombinant human Follistatin is a 31.5kDa protein containing 288 amino acids. Its primary structure contains three cysteine-rich domains (called FS domains), each followed by a protease-inhibitory kazal domain.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3