SRP2087
C-fos, proto oncogene human
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
MCM1, c-fos serum response element-binding transcription factor, serum response factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in insect cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
~53.3 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SRF(6722)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1