Documentos Principais
SRP0565
Sigma-Aldrich
ICOS (CD278), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
AILIM, CD278, CVID1, Inducible T-cell costimulator and CD antigen 278, activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.694,00
R$ 2.694,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.694,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 2.694,00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
40.2 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... ICOS(29851)
Descrição geral
Human ICOS, Fc fusion protein, also known as inducible T-cell costimulator and CD antigen 278, activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIM, CD278, and CVID1. GenBank Accession No. NM_012092, a.a. 21-140 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.2 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)