SML2412
EU1794-4
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[(2-Amino-4,5-dihydro-4-oxo-5-thiazolyl)acetyl]amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-[[(2-Imino-4-oxo-1,3-thiazolidin-5-yl)acetyl]amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, EU 1794-4, Ethyl 2-(2-(2-imino-4-oxothiazolidin-5-yl)acetamido)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC)C1=C(SC2=C1CCCC2)NC(CC3SC(NC3=O)=N)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)