SRP0273
PDE8A1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PDE8, PDE8A, Phosphodiesterase 8A1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
atividade específica
≥437 pmol/min-μg
peso molecular
119 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PDE8A(5151)
Descrição geral
Human PDE8A1 (GenBank Accession No. NM_002605), full length with N-terminal GST tag, MW = 119kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)