SRP0149
Set7/Set9 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
KMT7, Lysine N-methyltransferase 7, SET domain containing (lysine methyltransferase) 7, SET7/9, SETD7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
61 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SETD7(80854)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1